1,8-Dihydroxynaphthalin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903626-10G OR903626-25G OR903626-1G OR903626-5G
APOSOR903626-10GEA 219 CHF
APOSOR903626-10G APOSOR903626-25G APOSOR903626-1G APOSOR903626-5G
1,8-Dihydroxynaphthalin 97%
1,8-Dihydroxynaphthalin
Formel: C₁₀H₈O₂
Melting Pt: 137…143 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00042701
CAS-Nummer: 569-42-6