3-Chinolylmethylether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903566-1G OR903566-250MG OR903566-5G
APOSOR903566-1GEA 95.8 CHF
APOSOR903566-1G APOSOR903566-250MG APOSOR903566-5G
3-Chinolylmethylether 95%
3-Chinolylmethylether
Formel: C₁₀H₉NO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16619425
CAS-Nummer: 6931-17-5