5-Brom-4-methylpyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903546-1G
OR903546-5G
APOSOR903546-1GEA
71.5
CHF
APOSOR903546-1G
APOSOR903546-5G
5-Brom-4-methylpyrimidin 98%
5-Bromo-4-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₅BrN₂ MW: 173,0100 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10000597 CAS-Nummer: 1439-09-4 |