7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR903527-1G OR903527-250MG OR903527-5G
APOSOR903527-1GEA 107 CHF
APOSOR903527-1G APOSOR903527-250MG APOSOR903527-5G
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid 97%
7-Bromoquinoline-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₆BrNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11108693
CAS-Nummer: 1057217-63-6