5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Hydroxy-5-acetylpyridine
OR903475-1G OR903475-5G
APOSOR903475-1GEA 68 CHF
APOSOR903475-1G APOSOR903475-5G
5-Acetylpyridin-2(1H)-one 97%
5-Acetylpyridin-2(1H)-one
Formel: C₇H₇NO₂
MW: 137,1400 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10697705
CAS-Nummer: 1124-29-4