4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903460-1G OR903460-250MG
APOSOR903460-1GEA 275 CHF
APOSOR903460-1G APOSOR903460-250MG
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine 98%
4-Chloro-6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formel: C₆H₆ClN₃
MW: 155,5849 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11518925
CAS-Nummer: 16372-08-0