4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903450-1G OR903450-250MG
APOSOR903450-1GEA 497 CHF
APOSOR903450-1G APOSOR903450-250MG
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine 98%
4-Chloro-2-(methylsulphanyl)pyridine
Formel: C₆H₆ClNS
MW: 159,64 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109868
CAS-Nummer: 334542-44-8