2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR903430-100G OR903430-25G OR903430-5G
APOSOR903430-100GEA 305 CHF
APOSOR903430-100G APOSOR903430-25G APOSOR903430-5G
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one 98%
2,6-Dimethyl-2,5-heptadien-4-one
Formel: C₉H₁₄O
MW: 138,2069 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008901
CAS-Nummer: 504-20-1