6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903355-1G OR903355-250MG
APOSOR903355-1GEA 68.7 CHF
APOSOR903355-1G APOSOR903355-250MG
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one 98%
6-Chloropyrido[3,4-d]pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₇H₄ClN₃O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11044635
CAS-Nummer: 171178-47-5