5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903329-25G
OR903329-5G
APOSOR903329-25GEA
381
CHF
APOSOR903329-25G
APOSOR903329-5G
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid 97%
5-Methyl-1H-indole-2-carboxylic acid
Formel:
C10H9NO2 MW: 175,19 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00047166 CAS-Nummer: 10241-97-1 |