5-Chinoxalinol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxyquinoxaline
OR903311-5G
APOSOR903311-5GEA 195 CHF
APOSOR903311-5G
5-Chinoxalinol 98%
Quinoxalin-5-ol
Formel: C8H6N2O
MW: 146,05 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00972004
CAS-Nummer: 17056-99-4