5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR903308-5G
APOSOR903308-5GEA 103 CHF
APOSOR903308-5G
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine 98%
5-Bromo-6-chloropyrimidin-4-amine
Formel: C₄H₃BrClN₃
MW: 208,44 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09999224
CAS-Nummer: 663193-80-4