2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903299-1G OR903299-5G
APOSOR903299-1GEA 323 CHF
APOSOR903299-1G APOSOR903299-5G
2-Bromo-5-methylpyrimidine 98%
2-Bromo-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173.01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09753737
CAS-Nummer: 150010-20-1