2,6-Xylylisocyanid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903290-1G OR903290-5G
APOSOR903290-1GEA 97.5 CHF
APOSOR903290-1G APOSOR903290-5G
2,6-Xylylisocyanid 95%
2,6-Xylylisocyanid
Formel: C₉H₉N
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013479
CAS-Nummer: 2769-71-3