2-Chloro-5-isopropylpyrimidine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903243-1G OR903243-250MG
APOSOR903243-1GEA 610 CHF
APOSOR903243-1G APOSOR903243-250MG
2-Chloro-5-isopropylpyrimidine 95%
2-Chloro-5-isopropylpyrimidine
Formel: C₇H₉ClN₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109833
CAS-Nummer: 596114-50-0