3-(3-Hydroxyphenyl)propionsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(3-Hydroxyphenyl)propanoic acid
OR903114-25G
APOSOR903114-25GEA
122
CHF
APOSOR903114-25G
3-(3-Hydroxyphenyl)propionsäure 97%
3-(3-Hydroxyphenyl)propionsäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016554 CAS-Nummer: 621-54-5 |