2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
OR9031-1G OR9031-250MG
APOSOR9031-1GEA 94 CHF
APOSOR9031-1G APOSOR9031-250MG
2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
2,4-Dimethyl-3-nitropyridine
Formel: C₇H₈N₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08235269
CAS-Nummer: 1074-76-6