2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903058-25G OR903058-5G
APOSOR903058-25GEA 36.1 CHF
APOSOR903058-25G APOSOR903058-5G
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine 98%
2,4-Bis(2,4-dimethylphenyl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphenyl)-1,3,5-triazine
Formel: C₃₃H₃₉N₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834146
CAS-Nummer: 2725-22-6