2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903049-1G OR903049-250MG
APOSOR903049-1GEA 819 CHF
APOSOR903049-1G APOSOR903049-250MG
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile 95%
2-Amino-4-ethyl-5-methylthiophene-3-carbonitrile
Formel: C₈H₁₀N₂S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01114970
CAS-Nummer: 4651-92-7