2-Phenylthiazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR903003-5G
APOSOR903003-5GEA 95.8 CHF
APOSOR903003-5G
2-Phenylthiazol 95%
2-Phenylthiazole
Formel: C₉H₇NS
MW: 161,2200 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00272327
CAS-Nummer: 1826-11-5