2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902962-10G OR902962-1G OR902962-5G
APOSOR902962-10GEA 393 CHF
APOSOR902962-10G APOSOR902962-1G APOSOR902962-5G
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine 98%
2-(4-Methylphenyl)pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₅N
MW: 161,2400 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02663452
CAS-Nummer: 62506-76-7