5-(Aminomethyl)-2-methyl-4-pyrimidinamin 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902949-1G OR902949-250MG OR902949-5G
APOSOR902949-1GEA 0 CHF
APOSOR902949-1G APOSOR902949-250MG APOSOR902949-5G
5-(Aminomethyl)-2-methyl-4-pyrimidinamin 96%
5-(Aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine
Formel: C₆H₁₀N₄
Melting Pt: 270…272 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00078880
CAS-Nummer: 95-02-3