1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
OR902892-100G
OR902892-25G
APOSOR902892-100GEA
465
CHF
APOSOR902892-100G
APOSOR902892-25G
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin 97%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin
Formel:
C₇H₁₆N₂ MW: 128,22 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014100 CAS-Nummer: 23159-07-1 |