5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902762-1G OR902762-250MG
APOSOR902762-1GEA 142 CHF
APOSOR902762-1G APOSOR902762-250MG
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-1H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formel: C₃H₂BrN₃O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11040182
CAS-Nummer: 674287-63-9