3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902641-1G
APOSOR902641-1GEA
74.9
CHF
APOSOR902641-1G
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 95%
3,4-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C6H8N2O2 MW: 140,1400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15143212 CAS-Nummer: 89831-40-3 |