5-Bromo-4-chloropyrimidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902595-5G
APOSOR902595-5GEA
107
CHF
APOSOR902595-5G
5-Bromo-4-chloropyrimidine 96%
5-Bromo-4-chloropyrimidine
Formel:
C₄H₂BrClN₂ MW: 193,4291 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09750158 CAS-Nummer: 56181-39-6 |