6-Bromo-1,2-benzisoxazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902552-1G
APOSOR902552-1GEA
138
CHF
APOSOR902552-1G
6-Bromo-1,2-benzisoxazole 95%
6-Bromo-1,2-benzisoxazole
Formel:
C₇H₄BrNO MW: 198,0168 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659634 CAS-Nummer: 1060802-88-1 |