1-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902496-1G
OR902496-250MG
OR902496-5G
APOSOR902496-1GEA
262
CHF
APOSOR902496-1G
APOSOR902496-250MG
APOSOR902496-5G
1-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid 95%
1-tert-Butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₉H₁₅NO₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04989713 CAS-Nummer: 773865-05-7 |