5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Bis(cyanomethyl)toluene, 2,2'-(5-Methyl-1,3-phenylene)diacetonitrile
OR902457-1G OR902457-5G
APOSOR902457-1GEA 383 CHF
APOSOR902457-1G APOSOR902457-5G
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile 95%
5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile
Formel: C₁₁H₁₀N₂
MW: 170.22 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07782113
CAS-Nummer: 120511-74-2