1-(4-Thiazolyl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902409-10G OR902409-1G OR902409-5G OR902409-250MG
APOSOR902409-10GEA 290 CHF
APOSOR902409-10G APOSOR902409-1G APOSOR902409-5G APOSOR902409-250MG
1-(4-Thiazolyl)ethanone 98%
1-(4-Thiazolyl)ethanone
Formel: C₅H₅NOS
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03550493
CAS-Nummer: 38205-66-2