5-(Hydroxymethyl)pyridin-2-ol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR902374-1G OR902374-250MG
APOSOR902374-1GEA 0 CHF
APOSOR902374-1G APOSOR902374-250MG
5-(Hydroxymethyl)pyridin-2-ol 98%
5-(Hydroxymethyl)pyridin-2-ol
Formel: C₆H₇NO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263739
CAS-Nummer: 109205-68-7