1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902309-1G OR902309-5G
APOSOR902309-1GEA 31.4 CHF
APOSOR902309-1G APOSOR902309-5G
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone 95%
1-(5-Chloro-1H-indazol-1-yl)ethanone
Formel: C₉H₇ClN₂O
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109546
CAS-Nummer: 98083-43-3