(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (+)-Ethyl d-lactate, (R)-Ethyl 2-hydroxypropanoate
OR902275-100G OR902275-25G OR902275-5G
APOSOR902275-100GEA 64.5 CHF
APOSOR902275-100G APOSOR902275-25G APOSOR902275-5G
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate 95%
(R)-Ethyl-2-hydroxypropanoate
Formel: C₅H₁₀O₃
MW: 118,1311 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077825
CAS-Nummer: 7699-00-5