3-Bromo-4,7-diazaindole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902271-100MG OR902271-1G OR902271-250MG
APOSOR902271-100MGEA 81.9 CHF
APOSOR902271-100MG APOSOR902271-1G APOSOR902271-250MG
3-Bromo-4,7-diazaindole 95%
3-Bromo-4,7-diazaindole
Formel: C₆H₄BrN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09834812
CAS-Nummer: 56015-31-7