2,5-Xylylessigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,5-Dimethylphenyl)acetic acid, (2,5-Dimethylphenyl)acetic acid
OR902270-100G
APOSOR902270-100GEA 74.9 CHF
APOSOR902270-100G
2,5-Xylylessigsäure 95%
2,5-Xylylessigsäure
Formel: (C₆H₃(CH₃)₂)CH₂COOH
MW: 164,2 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014369
CAS-Nummer: 13612-34-5