3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902223-5G
APOSOR902223-5GEA 261 CHF
APOSOR902223-5G
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd 95%
3-Methoxy-2-nitrobenzaldehyd
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007135
CAS-Nummer: 53055-05-3