1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902214-1G OR902214-5G
APOSOR902214-1GEA 73.1 CHF
APOSOR902214-1G APOSOR902214-5G
1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride 96%
1-(Piperidin-4-yl)ethanone hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNO
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044810
CAS-Nummer: 89895-06-7