2-(Cyclopropylamino)nicotinonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902105-1G
OR902105-5G
APOSOR902105-1GEA
152
CHF
APOSOR902105-1G
APOSOR902105-5G
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitril 98%
2-(Cyclopropylamino)nicotinonitril
Formel:
C₉H₉N₃ MW: 159,190 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09455268 CAS-Nummer: 52583-90-1 |