2-Chlor-3-methylpyridin-N-oxid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR902100-1G
OR902100-250MG
APOSOR902100-1GEA
436
CHF
APOSOR902100-1G
APOSOR902100-250MG
2-Chlor-3-methylpyridin-N-oxid 98%
2-Chlor-3-methylpyridin-N-oxid
Formel:
C₆H₆ClNO Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD14582951 CAS-Nummer: 91668-83-6 |