2,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2,4-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,4-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride
OR9021-100G OR9021-25G OR9021-10G
APOSOR9021-100GEA 201 CHF
APOSOR9021-100G APOSOR9021-25G APOSOR9021-10G
2,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid 97%
2,4-Dimethylphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Melting Pt: 184 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013381
CAS-Nummer: 60480-83-3