3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromopyridine-2,4-diol
OR902060-10G OR902060-1G OR902060-5G
APOSOR902060-10GEA 1120 CHF
APOSOR902060-10G APOSOR902060-1G APOSOR902060-5G
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one 95%
3-Bromo-4-hydroxypyridin-2(1H)-one
Formel: C5H4BrNO2
MW: 190 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11101040
CAS-Nummer: 96245-97-5