2-(Boc-amino)-6-chlorpyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
tert-Butyl (6-chloropyridin-2-yl)carbamate, 2-Amino-6-chloropyridine, 2-BOC protected
OR902051-1G
OR902051-25G
OR902051-5G
APOSOR902051-1GEA
92.3
CHF
APOSOR902051-1G
APOSOR902051-25G
APOSOR902051-5G
2-(Boc-amino)-6-chlorpyridin 97%
2-(Boc-amino)-6-chlorpyridin
Formel:
C₁₀H₁₃ClN₂O₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09030821 CAS-Nummer: 159603-71-1 |