3-Bromo-6-mercaptopyridine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Bromopyridine-2-thiol
OR902013-5G
APOSOR902013-5GEA
94
CHF
APOSOR902013-5G
3-Bromo-6-mercaptopyridine 98%
3-Bromo-6-mercaptopyridine
Formel:
C5H4BrNS MW: 190,0600 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09729468 CAS-Nummer: 56673-34-8 |