4-Methoxynicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901967-1G
OR901967-5G
APOSOR901967-1GEA
68
CHF
APOSOR901967-1G
APOSOR901967-5G
4-Methoxynicotinsäure 98%
4-Methoxynicotinsäure
Formel:
C₇H₇NO₃ MW: 153,1400 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115724 CAS-Nummer: 10177-31-8 |