2-(Methylthio)pyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901942-25G
OR901942-5G
APOSOR901942-25GEA
0
CHF
APOSOR901942-25G
APOSOR901942-5G
2-(Methylthio)pyridin 95%
2-(Methylthio)pyridine
Formel:
C₆H₇NS Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01691593 CAS-Nummer: 18438-38-5 |