2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR901941-1G OR901941-5G
APOSOR901941-1GEA 57.5 CHF
APOSOR901941-1G APOSOR901941-5G
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile 97%
2-(5-Bromopyridin-2-yl)acetonitrile
Formel: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0320 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07644625
CAS-Nummer: 312325-72-7