2,4-Dimethoxypyrimidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR901864-100G
APOSOR901864-100GEA 207 CHF
APOSOR901864-100G
2,4-Dimethoxypyrimidin 98%
2,4-Dimethoxypyrimidine
Formel: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00056028
CAS-Nummer: 3551-55-1