3-Amino-5-chlor-2-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-chloropicoline, 5-Chloro-2-methylpyridin-3-amine
OR901812-1G OR901812-5G
APOSOR901812-1GEA 145 CHF
APOSOR901812-1G APOSOR901812-5G
3-Amino-5-chlor-2-methylpyridin 98%
3-Amino-5-chloro-2-methylpyridine
Formel: C₆H₇ClN₂
MW: 142,5862 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12196974
CAS-Nummer: 89639-36-1