5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-2-ethylaminopyridine
OR901754-10G
OR901754-1G
OR901754-5G
APOSOR901754-10GEA
1480
CHF
APOSOR901754-10G
APOSOR901754-1G
APOSOR901754-5G
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine 98%
5-Bromo-N-ethyl-2-pyridinamine
Formel:
C₇H₉BrN₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09743642 CAS-Nummer: 856850-36-7 |