2-(Diethylamino)nicotinonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Cyano-2-diethylaminopyridine
OR901731-1G OR901731-5G
APOSOR901731-1GEA 201 CHF
APOSOR901731-1G APOSOR901731-5G
2-(Diethylamino)nicotinonitrile 95%
2-(Diethylamino)nicotinonitrile
Formel: C₁₀H₁₃N₃
MW: 175,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09896569
CAS-Nummer: 17782-02-4